Learn More
2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin-3-boronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1150114-63-8 |
| Summenformel | C12 H16 O5 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | B-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]boronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8?,9-,10?,11?,12-/m0/s1 |
| SMILES | OCC1O[C@@H](Sc2ccccc2)C(O)C(O)[C@H]1O |
| IUPAC-Name | (3R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxan-3,4,5-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 272.317 |
| Formelmasse | 272.072 |