Learn More
2-Fluor-DL-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044666
22.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2629-55-2
C9H10FNO2
183.182
MFCD00004271
NYCRCTMDYITATC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluorophenyl propanoic acid, 2-fluorophenylalanine, o-fluoro-dl-phenylalanine, o-fluorophenylalanine, 3-o-fluorophenyl alanine, dl-2-fluorophenyl alanine, dl-2-f-phe-oh, dl-o-fluorophenylalanine, dl-beta-o-fluorophenylalanine
9465
2-amino-3-(2 -fluorphenyl)propansäure
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2629-55-2
C9H10FNO2
183.182
MFCD00004271
NYCRCTMDYITATC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluorophenyl propanoic acid, 2-fluorophenylalanine, o-fluoro-dl-phenylalanine, o-fluorophenylalanine, 3-o-fluorophenyl alanine, dl-2-fluorophenyl alanine, dl-2-f-phe-oh, dl-o-fluorophenylalanine, dl-beta-o-fluorophenylalanine
9465
2-amino-3-(2 -fluorphenyl)propansäure
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-DL-phenylalanine
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
Beilstein 3201186
Formelmasse 183.18
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g