Learn More
2-Fluor-p-xylol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-p-xylene |
| CAS | 696-01-5 |
| Summenformel | C8H9F |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1,4-Dimethyl-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1,4-dimethylbenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9F/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(F)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Fluor-1,4-dimethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.16 |
| Formelmasse | 124.0688 |