missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluorbenzalchlorid, 97 %

Catalog Number p-7044002
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
320-65-0
C7H5Cl2F
179.02
MFCD00043797
XFAFBKQDEPXWCS-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzal chloride, 1-dichloromethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzalchloride, benzene, 1-dichloromethyl-2-fluoro, acmc-20anuj, 2-fluorobenzal chlorid, 2-fluoro-1-dichloromethylbenzene, toluene,.alpha.-dichloro-o-fluoro, alpha,alpha-dichloro-2-fluorotoluene, 1-dichloromethyl-2-fluoro-benzene
67575
1-(dichloromethyl)-2-fluorobenzene
FC1=CC=CC=C1C(Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
320-65-0
C7H5Cl2F
179.02
MFCD00043797
XFAFBKQDEPXWCS-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzal chloride, 1-dichloromethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzalchloride, benzene, 1-dichloromethyl-2-fluoro, acmc-20anuj, 2-fluorobenzal chlorid, 2-fluoro-1-dichloromethylbenzene, toluene,.alpha.-dichloro-o-fluoro, alpha,alpha-dichloro-2-fluorotoluene, 1-dichloromethyl-2-fluoro-benzene
67575
1-(dichloromethyl)-2-fluorobenzene
FC1=CC=CC=C1C(Cl)Cl
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzal chloride
Dichte 1.309
Siedepunkt 224°C to 232°C
Brechungsindex 1.527
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2042648
Formelmasse 179.02
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'