Learn More
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462247
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462247 1 g 1 Gramm
11472247 5 g 5 Gramm
11482247 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14181.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-21-7
Summenformel C6H4ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.60
MDL-Nummer MFCD00042285
InChI-Schlüssel ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
PubChem CID 137761
IUPAC-Name 2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 27°C to 32°C
Siedepunkt 246°C to 247°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2093979
Formelmasse 194.61
Reinheit (%) 98%