Learn More
2-Fluorbenzehydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11985671
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzoic hydrazide
CAS 446-24-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70.0°C to 72.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7FN2O
MDL-Nummer MFCD00025112
Menge 10 g
Synonym 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
InChI-Schlüssel YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
IUPAC-Name 2-fluorobenzohydrazide
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
PubChem CID 136288
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzoic hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.