Learn More
2-Fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778608
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
394-47-8
C7H4FN
121.11
MFCD00001773
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
67855
2-fluorobenzonitrile
FC1=CC=CC=C1C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
394-47-8
C7H4FN
121.11
MFCD00001773
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
67855
2-fluorobenzonitrile
FC1=CC=CC=C1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzonitrile
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 90°C (21.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5063 to 1.5083
Menge 5 g
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 121.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig