Learn More
2-Fluorbenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045066
31.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
342-24-5
C13H9FO
200.212
MFCD00000318
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
67650
(2-Fluorphenyl)-Phenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
342-24-5
C13H9FO
200.212
MFCD00000318
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
67650
(2-Fluorphenyl)-Phenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzophenone
Dichte 1.186
Siedepunkt 149°C to 150°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5864
Menge 5 g
Beilstein 2047045
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) ≥98%