Learn More
2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047489
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1123-98-4
C7H4FNS
153.174
MFCD00047254
QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
70753
2-Fluor-1,3-Benzothiazol
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1123-98-4
C7H4FNS
153.174
MFCD00047254
QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
70753
2-Fluor-1,3-Benzothiazol
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzothiazole
Dichte 1.33
Siedepunkt 97°C to 98°C (16 mmHg)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.583
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Beilstein 971503
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 99%