Learn More
2-Fluorbenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30393773
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393773 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5885755G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzoyl Chloride
CAS 393-52-2
Summenformel C7H4ClFO
Menge 5 g
Synonym 2-Fluoro-benzoyl Chloride, 2-Fluorobenzenecarbonyl Chloride, o-Fluorobenzoyl Chloride, NSC 88304
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1C(=O)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 158.56
Formelmasse 157.9935