Learn More
2-Fluorbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022158
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
446-51-5
C7H7FO
126.13
MFCD00004601
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
67969
(2-fluorophenyl)methanol
OCC1=CC=CC=C1F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
446-51-5
C7H7FO
126.13
MFCD00004601
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
67969
(2-fluorophenyl)methanol
OCC1=CC=CC=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzyl alcohol
Dichte 1.175
Siedepunkt 201°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.514
Menge 10 g
Beilstein 2079486
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%