Learn More
2-Fluorbenzylalkohol, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 10760871
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzyl alcohol
Namenshinweis 98%
CAS 446-51-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7FO
Strukturformel FC6H4CH2OH
Brechungsindex 1.5126 to 1.5146
MDL-Nummer MFCD00004601
Menge 25 g
Beilstein 06, I, 222
Relative Dichte 1.17
Synonym 2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
InChI-Schlüssel QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1F
IUPAC-Name (2-fluorophenyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
PubChem CID 67969
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig