Learn More
2-Fluorbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778602
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
89-99-6
C7H8FN
125.15
MFCD00008107
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
66649
(2-fluorphenyl)methanamin
C1=CC=C(C(=C1)CN)F
89-99-6
C7H8FN
125.15
MFCD00008107
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
66649
(2-fluorphenyl)methanamin
C1=CC=C(C(=C1)CN)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzylamine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 73.0°C to 75.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5160 to 1.5190
Menge 1 g
Relative Dichte 1.09
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.