Learn More
2-Fluorethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Fluoroethanol, is used in the microwave spectra of two isotopic species of 2-fluoroethanol have been investigated. The Gg conformer of 2-fluoroethanol is isolated in low-temperature noble gas matrices. Single-photon IR photolysis of 2-fluoroethanol in solid argon has been investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluorethanol, wird in den Mikrowellen-Spektren von zwei Isotopenarten von 2-Fluorethanol verwendet, wurden untersucht. The Gg conformer of 2-fluoroethanol is isolated in low-temperature noble gas matrices. Die Einzelphoton-IR-Photolyse von 2-Fluorethanol in festem Argon wurde untersucht.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Fluorethanol, wird in den Mikrowellen-Spektren von zwei Isotopenarten von 2-Fluorethanol verwendet, wurden untersucht. The Gg conformer of 2-fluoroethanol is isolated in low-temperature noble gas matrices. Die Einzelphoton-IR-Photolyse von 2-Fluorethanol in festem Argon wurde untersucht.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoroethanol |
Schmelzpunkt | -27°C |
Siedepunkt | 102°C to 104°C |
Flammpunkt | 31°C (87°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3384 |
Beilstein | 1730857 |
Formelmasse | 64.06 |
Reinheit (%) | 95% |