Learn More
2-Fluorophenethylebromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11914541
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
91319-54-9
C8H8BrF
203.05
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide
2756964
1-(2-bromethyl)-2-fluorbenzol
C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F
91319-54-9
C8H8BrF
203.05
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide
2756964
1-(2-bromethyl)-2-fluorbenzol
C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenethyl bromide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 73°C to 75°C (20.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 203.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorophenethyl bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.