Learn More
2-Fluorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023668
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16744-98-2
C7H4FNO
137.113
MFCD00001996
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
85588
1-fluor-2-isocyanatbenzol
C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16744-98-2
C7H4FNO
137.113
MFCD00001996
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
85588
1-fluor-2-isocyanatbenzol
C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenyl isocyanate
Siedepunkt 56°C to 58°C (10 mmHg)
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Pungent, Makes Eyes Water
Menge 1 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 1210127
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 98%