Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluorophenylacetone, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H61535.06
Weitere Details : CAS : 2836-82-0 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408098
  • 79.60 € / 5 Gramm
Auf Lager: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2836-82-0
152.168
BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
76086
CC(=O)CC1=CC=CC=C1F
C9H9FO
MFCD00000325
2-fluorophenylacetone, 1-2-fluorophenyl propan-2-one, 1-2-fluorophenyl acetone, 2-fluorophenyl acetone, o-fluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2-fluorophenyl, acmc-20anub, ksc497e4p, 1-2-fluorophenyl acetone #, 2-fluorophenyl acetone
1-(2-fluorophenyl)propan-2-one
Spezifikation
2-Fluorophenylacetone
1.5000
Yellow
2836-82-0
MFCD00000325
BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-fluorophenyl)propan-2-one
76086
Liquid
1.077g/mL
47°C
5g
C9H9FO
2-fluorophenylacetone, 1-2-fluorophenyl propan-2-one, 1-2-fluorophenyl acetone, 2-fluorophenyl acetone, o-fluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2-fluorophenyl, acmc-20anub, ksc497e4p, 1-2-fluorophenyl acetone #, 2-fluorophenyl acetone
CC(=O)CC1=CC=CC=C1F
152.168
152.17
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation