Learn More
2-Fluorophenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081550
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
326-62-5
C8H6FN
135.14
MFCD00001897
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
67592
2-(2-fluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=CC=C1CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
326-62-5
C8H6FN
135.14
MFCD00001897
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
67592
2-(2-fluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=CC=C1CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenylacetonitrile
Dichte 1.061
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.501
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1862361
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 97%