Learn More
2-Fluorphenylurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043548
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
656-31-5
C7H7FN2O
154.144
MFCD00014786
PAWVOCWEWJXILY-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenyl urea, 1-2-fluorophenyl urea, o-fluorophenylurea, n-2-fluorophenyl urea, amino-n-2-fluorophenyl amide, o-fluorophenyl urea, acmc-20anu9, urea, o-fluorophenyl, urea,n-2-fluorophenyl
12606
(2-Fluorphenyl)urea
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)N)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
656-31-5
C7H7FN2O
154.144
MFCD00014786
PAWVOCWEWJXILY-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenyl urea, 1-2-fluorophenyl urea, o-fluorophenylurea, n-2-fluorophenyl urea, amino-n-2-fluorophenyl amide, o-fluorophenyl urea, acmc-20anu9, urea, o-fluorophenyl, urea,n-2-fluorophenyl
12606
(2-Fluorphenyl)urea
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenylurea
Schmelzpunkt 178°C to 184°C
Menge 5 g
Beilstein 2803651
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%