Learn More
2-Fluorpropandisäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-fluoropropanedioic acid |
| CAS | 473-87-0 |
| Summenformel | C3H3O4F |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3FO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | C(C(=O)O)(C(=O)O)F |
| IUPAC-Name | 2-Fluorpropandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.05 |
| Formelmasse | 122.0015 |