Learn More
2-Fluorpyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10862071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10862071 1 g 1 Gramm
10677410 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10862071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 393-55-5
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.1
InChI-Schlüssel LLLVHTWJGWNRBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoronicotinic acid, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-nicotinic acid, 2-fluoro-3-carboxypyridine, 2-fluoronicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid 2-fluoronicotinic acid, fluoronicotinic acid, pubchem1120, 2-fluoro nicotinic acid
PubChem CID 96089
IUPAC-Name 2-Fluorpyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150.8°C to 151.4°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.