Learn More
2-Fluorstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023645
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
394-46-7
C8H7F
122.142
MFCD00013550
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
2-fluorostyrene, o-fluorostyrene, 1-fluoro-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-fluoro, benzene, ethenylfluoro, 1-ethenyl-2-fluoro-benzene, 2-fluoro-styrene, acmc-1cuju, 1-fluoro-2-vinyl-benzene
123056
1-ethenyl-2-fluorbenzol
C=CC1=CC=CC=C1F
394-46-7
C8H7F
122.142
MFCD00013550
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
2-fluorostyrene, o-fluorostyrene, 1-fluoro-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-fluoro, benzene, ethenylfluoro, 1-ethenyl-2-fluoro-benzene, 2-fluoro-styrene, acmc-1cuju, 1-fluoro-2-vinyl-benzene
123056
1-ethenyl-2-fluorbenzol
C=CC1=CC=CC=C1F
It finds its application in the homo- and cross-olefin metathesis coupling of vinylphosphane oxides and electron-poor alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der Homo- und Cross-Olefin Metathese-Kopplung von Vinylphosphanoxiden und elektronenarmen Alkenen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wärme, Licht, UV-Strahlung und Freiradikal-Initiatoren lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluorostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.02
Siedepunkt 29°C to 30°C (4 mmHg)
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.52
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1925226
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 122.14
Reinheit (%) 98%