Learn More
2-(Formylamino)benzoesäure (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Formylamino)benzoic Acid |
| CAS | 3342-77-6 |
| Summenformel | C8H7NO3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO3/c10-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)12/h1-5H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1NC=O |
| IUPAC-Name | 2-Formamidobenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.15 |
| Formelmasse | 165.0426 |