Learn More
2-Formylbenzensulfonsäure-Natriumsalz, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-136542
80.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1008-72-6
C7H5NaO4S
208.16
MFCD00007478
ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
3794540
Natrium;2-Formylbenzensulfonat
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1008-72-6
C7H5NaO4S
208.16
MFCD00007478
ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
3794540
Natrium;2-Formylbenzensulfonat
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCOC6H4SO3Na
Menge 500 g
Beilstein 11, 324
Formelmasse 208.17
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver