Learn More
2-Furaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736526
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-01-1
C5H4O2
96.09
MFCD00003229
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
7362
CHEBI:34768
furan-2-carbaldehyde
O=CC1=CC=CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-01-1
C5H4O2
96.09
MFCD00003229
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
7362
CHEBI:34768
furan-2-carbaldehyde
O=CC1=CC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Furaldehyde
Azidität 0.02 eq/L max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -37°C
Farbe Bernstein bis Braun
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 159°C to 161°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5250 to 1.527
Menge 25 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.5% max.
Merck Index 15,4333
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viskosität 1.49 mPa.s (25°C)
Formelmasse 96.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Furaldehyde
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.