missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Heptin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022267
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1002-36-4
C7H12O
112.172
MFCD00039541
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
535111
hept-2-yn-1-ol
CCCCC#CCO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1002-36-4
C7H12O
112.172
MFCD00039541
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
535111
hept-2-yn-1-ol
CCCCC#CCO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Heptyn-1-ol
Dichte 0.882
Siedepunkt 89°C to 90°C (16 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 1 g
Beilstein 1739001
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'