Learn More
2-(Hexamethylenimino)-ethylchlorid Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058261
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
26487-67-2
C8H17Cl2N
198.131
MFCD00012842
ZQDSOUPBYJIPNM-UHFFFAOYSA-N
1-2-chloroethyl azepane hydrochloride, 2-hexamethyleneimino ethyl chloride hydrochloride, 1h-azepine, hydrochloride, 2-chloroethylhexamethylenemine hydrochloride, 1-2-chloroethyl hexamethyleneimine hydrochloride, 2-chloroethyl hexamethylene imine hydrochloride, 2-chloroethyl azaperhydroepine, chloride, pubchem21389, 1-2-chloroethyl azepane hcl, wln: t7ntj a2g &gh
24188283
1-(2-Chlorethyl)Azepan;Hydrochlorid
C1CCCN(CC1)CCCl.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
26487-67-2
C8H17Cl2N
198.131
MFCD00012842
ZQDSOUPBYJIPNM-UHFFFAOYSA-N
1-2-chloroethyl azepane hydrochloride, 2-hexamethyleneimino ethyl chloride hydrochloride, 1h-azepine, hydrochloride, 2-chloroethylhexamethylenemine hydrochloride, 1-2-chloroethyl hexamethyleneimine hydrochloride, 2-chloroethyl hexamethylene imine hydrochloride, 2-chloroethyl azaperhydroepine, chloride, pubchem21389, 1-2-chloroethyl azepane hcl, wln: t7ntj a2g &gh
24188283
1-(2-Chlorethyl)Azepan;Hydrochlorid
C1CCCN(CC1)CCCl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 206°C to 212°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3680388
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 198.14
Reinheit (%) 98%