Learn More
Fisherbrand™ 2Stopfen aus Naturkautschuk mit Bohrung
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
28.40 € - 42.85 €
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Produkttyp | Stopfen |
Härte | 46/55 IRHD |
Höhe (metrisch) | 54 mm |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11577642
|
Fisherbrand™
|
92mm |
32.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567642
|
Fisherbrand™
|
79mm |
28.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11597642
|
Fisherbrand™
|
105mm |
42.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Rot | |
Stopfen | |
54 mm |
Naturkautschuk | |
46/55 IRHD | |
Je 1 |