Learn More
2-Hydrazino-2-Imidazolinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025066
48.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55959-84-7
C3H9BrN4
181.037
MFCD00012694
HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
2-hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 2-hydrazinyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-delta-2-imidazoline hydrobromide, 4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-2-hydrazino-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine, acmc-1av1k
3085099
4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylhydrazin;Hydrobromid
C1CN=C(N1)NN.Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55959-84-7
C3H9BrN4
181.037
MFCD00012694
HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
2-hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 2-hydrazinyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-delta-2-imidazoline hydrobromide, 4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-2-hydrazino-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine, acmc-1av1k
3085099
4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylhydrazin;Hydrobromid
C1CN=C(N1)NN.Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide
Schmelzpunkt 181°C to 185°C
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 98%