Learn More
2-Hydrazino-alpha-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)propionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydrazino-alpha-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)propionitrile |
| CAS | 40248-56-4 |
| Summenformel | C11H15N3O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | alpha-Hydrazinyl-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile, (+/-)-alpha-Hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15N3O2/c1-11(7-12,14-13)6-8-3-4-9(15)10(5-8)16-2/h3-5,14-15H,6,13H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CC(C)(NN)C#N)ccc1O |
| IUPAC-Name | 2-Hydrazinyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.26 |
| Formelmasse | 221.1164 |