Learn More
2-Hydroxy-2-methylpropanamide, TRC
Artikelnummer. 30397679
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397679 1 g -
30394755 5 g 5 Gramm
30393730 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH5134401G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13027-88-8
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Synonym 2-Hydroxy-2-methylpropanamide, 2-Hydroxy-2-methylpropionamide, 2-Hydroxyisobutyramide, 2-Methyllactamide, alpha-Hydroxyisobutyramide, alpha-Hydroxyisobutyric Acid Amide
IUPAC-Name 2-hydroxy-2-methylpropanamide
SMILES CC(C)(O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-2-methylpropanamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H2,5,6)
Formelmasse 103.0633