missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047034
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
374-35-6
C4H5F3O3
158.08
MFCD00190646,MFCD03095400,MFCD07375449
CTGJACFEVDCYMC-UHFFFAOYNA-N
2-trifluoromethyl-2-hydroxypropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, methyl3,3,3-trifluoro-dl-lactate, acmc-1ai3k, acmc-209gc9, 2s-2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, alpha-trifluoromethyl lactic acid
2775125
3,3,3-Trifluor-2-Hydroxy-2-Methylpropansäure
CC(O)(C(O)=O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
374-35-6
C4H5F3O3
158.08
MFCD00190646,MFCD03095400,MFCD07375449
CTGJACFEVDCYMC-UHFFFAOYNA-N
2-trifluoromethyl-2-hydroxypropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, methyl3,3,3-trifluoro-dl-lactate, acmc-1ai3k, acmc-209gc9, 2s-2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, alpha-trifluoromethyl lactic acid
2775125
3,3,3-Trifluor-2-Hydroxy-2-Methylpropansäure
CC(O)(C(O)=O)C(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Schmelzpunkt ∼85°C
Siedepunkt 189°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1723691
Formelmasse 158.08
Reinheit (%) 94%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'