Learn More
2-Hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-dinitrophenyl)propansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-dinitrophenyl)propanoic acid |
| CAS | 2514752-23-7 |
| Summenformel | C15H10I2N2O9 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10I2N2O9/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)28-14-10(18(24)25)1-6(2-11(14)19(26)27)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,20-21H,3H2,(H,22,23) |
| SMILES | O=C(O)C(O)CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C([N+]([O-])=O)=C1 |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-dinitrophenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 616.06 |
| Formelmasse | 615.85 |