Learn More
2-Hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid, Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30402842
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402842 25 mg
30394526 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH97152525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165963-72-4
Summenformel C10 H7 F3 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.17
IUPAC-Name methyl 2-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1O)C2(N=N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid Methyl Ester
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F3N2O3/c1-18-8(17)6-3-2-5(4-7(6)16)9(14-15-9)10(11,12)13/h2-4,16H,1H3
Formelmasse 260.0409