Learn More
2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone, TRC
Artikelnummer. 30393878
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30393878 500 mg
30398972 250 mg
30395052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30393878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH214235500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3420-72-2
Summenformel C18 H18 O5
Molekulargewicht (g/mol) 314.33
Synonym Flavokawain A (cis/trans mixture), Flavokavain A (cis/trans mixture)
IUPAC-Name 1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3
Formelmasse 314.1154