Learn More
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410240
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410240 1 g 1 Gramm
11420240 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50685.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36436-65-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone is used in the preparation of chalcone derivatives with antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Hydroxy-4′,5′-Dimethylacetophenon wird bei der Herstellung von Chalkonderivaten mit antibakterieller Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36436-65-4
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00002306
InChI-Schlüssel YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118976
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4,5 -Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 1 g
Synonym 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98%