Learn More
2-Hydroxy-4-(Methacryloyloxy)-benzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone is used in ophthalmic devices, films, coatings, and fibers, cosmetic preparations and toners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-4-(Methacryloyloxy)benzophenon wird in ophthalmischen Geräten, Folien, Beschichtungen und Fasern, kosmetischen Präparaten und Tonern verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Hydroxy-4-(Methacryloyloxy)benzophenon wird in ophthalmischen Geräten, Folien, Beschichtungen und Fasern, kosmetischen Präparaten und Tonern verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone |
Schmelzpunkt | 77°C to 79°C |
Dichte | 1.18 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 282.3 |
Reinheit (%) | 99% |