Learn More
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758196
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
552-41-0
MFCD00008730
UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
11092
CHEBI:69581
1-(2-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)ethanon
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
552-41-0
MFCD00008730
UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
11092
CHEBI:69581
1-(2-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)ethanon
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10O3
Menge 10 g
Beilstein 08, 267
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.