Learn More
2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10383662
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
Namenshinweis 98%
CAS 21901-18-8
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N2O3
MDL-Nummer MFCD00010689,MFCD00955770
Menge 5 g
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-nitro-4-picoline, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-3-nitro, 2-hydroxy-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinone, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
InChI-Schlüssel HZCWTTHQRMHIIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)NC=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
PubChem CID 345370
Formelmasse 154.13