Learn More
2-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-4-nitro-benzaldehyde |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)10/h1-4,10H |
| Formelmasse | 167.0219 |