Learn More
2-Hydroxy-4-oxo-6-propyl-2-cyclohexen-1-carbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30393827
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393827 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393827 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH949865500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-oxo-6-propyl-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 27871-91-6
Summenformel C11H16O4
Menge 500 mg
Synonym Methyl 2-Hydroxy-4-oxo-6-propylcyclohex-2-enecarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O4/c1-3-4-7-5-8(12)6-9(13)10(7)11(14)15-2/h6-7,10,13H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCCC1CC(=O)C=C(O)C1C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-4-oxo-6-propylcyclohex-2-en-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Formelmasse 212.1049