Learn More
2-Hydroxy-4-oxo-6-propyl-2-cyclohexen-1-carbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30404814
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404814 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH949865100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-oxo-6-propyl-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 27871-91-6
Summenformel C11H16O4
Menge 100 mg
Synonym Methyl 2-Hydroxy-4-oxo-6-propylcyclohex-2-enecarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O4/c1-3-4-7-5-8(12)6-9(13)10(7)11(14)15-2/h6-7,10,13H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCCC1CC(=O)C=C(O)C1C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-4-oxo-6-propylcyclohex-2-en-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Formelmasse 212.1049