Learn More
2-Hydroxy-5-benzyloxyacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-5-benzyloxyacetophenone |
| CAS | 30992-63-3 |
| Summenformel | C15 H14 O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethanone, 1-[2-hydroxy-5-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 5'-(benzyloxy)-2'-hydroxy- (8CI), 1-[2-Hydroxy-5-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(5-Benzyloxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[5-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2-Hydroxy-5-benzyloxyacetophenone, 5'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-11(16)14-9-13(7-8-15(14)17)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,17H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)ccc1O |
| IUPAC-Name | 1-(2-Hydroxy-5-phenylmethoxyphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 242.27 |
| Formelmasse | 242.0943 |