Learn More
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde is used in the synthetic preparation of coumarin (C755380), an pharmaceutic aid that is found in tonka beans, lavender oil, woodruff, sweet clover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd wird in der synthetischen Zubereitung von Cumarin (C755380) verwendet, einem pharmazeutischen Hilfsmittel, das in Tonka-Bohnen, Lavendelöl, Waldmeister, Süßklee vorkommt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd wird in der synthetischen Zubereitung von Cumarin (C755380) verwendet, einem pharmazeutischen Hilfsmittel, das in Tonka-Bohnen, Lavendelöl, Waldmeister, Süßklee vorkommt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 123°C to 127°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 512565 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly). |
Formelmasse | 167.12 |
Reinheit (%) | 98% |