Learn More
2-Hydroxy-6-methylisonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-6-methylisonicotinic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 153.14 |
Reinheit (%) | 97% |