Learn More
2-Hydroxy-6-methylnicotinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443804
80.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38116-61-9
C7H7NO3
153.137
MFCD00006272
XRIHTJYXIHOBDQ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-6-methylnicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, chembl50725, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 2-hydroxy-6-methyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxohydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methylnicotinicacid
94960
6-Methyl-2-Oxo-1H-Pyridin-3-Carbonsäure
CC1=CC=C(C(=O)N1)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38116-61-9
C7H7NO3
153.137
MFCD00006272
XRIHTJYXIHOBDQ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-6-methylnicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, chembl50725, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 2-hydroxy-6-methyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxohydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methylnicotinicacid
94960
6-Methyl-2-Oxo-1H-Pyridin-3-Carbonsäure
CC1=CC=C(C(=O)N1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Schmelzpunkt 233°C to 238°C
Menge 25 g
Beilstein 129164
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) ≥98%