Learn More
2-Hydroxy-6-trifluormethylbenzaldehyd (enthält ca. 12 % anorganische Bestandteile), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-6-trifluoromethylbenzaldehyde |
| CAS | 58914-35-5 |
| Summenformel | C8H5F3O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(13)5(6)4-12/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.12 |
| Formelmasse | 190.0242 |