Learn More
2-Hydroxy-9H-thioxanthen-9-one, TRC
Artikelnummer. 30407281
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407281 500 mg -
30403603 100 mg 100 Milligramm
30394355 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407281 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH956083500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31696-67-0
Summenformel C13H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 228.27
Synonym 2-Hydroxythioxanthen-9-one, 2-Hydroxythioxanthone
IUPAC-Name 2-hydroxythioxanthen-9-one
SMILES Oc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-9H-thioxanthen-9-one
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H8O2S/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7,14H
Formelmasse 228.0245