Learn More
2-Hydroxy-bexarotene, TRC
Artikelnummer. 30406304
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406304 5 mg
30403351 25 mg
30392231 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2122105MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2122184-62-5
Summenformel C24H30O3
Molekulargewicht (g/mol) 366.49
Synonym Bexarotene Impurity, 4-[2-Hydroxy-1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethyl]benzoic Acid
IUPAC-Name 4-[2-hydroxy-1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethyl]benzoic acid
SMILES Cc1cc2c(cc1C(CO)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-bexarotene
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H30O3/c1-15-12-20-21(24(4,5)11-10-23(20,2)3)13-18(15)19(14-25)16-6-8-17(9-7-16)22(26)27/h6-9,12-13,19,25H,10-11,14H2,1-5H3,(H,26,27)
Formelmasse 366.2195