Learn More
2-Hydroxybenzimidazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-144212
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
615-16-7
C7H6N2O
134.14
MFCD00127894
SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
11985
2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2N1
615-16-7
C7H6N2O
134.14
MFCD00127894
SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
11985
2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybenzimidazole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 24,116
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxybenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.